Calciumhydroxid
Lieferant: USP
Gefahr
Synonyme: Calciumdihydroxid, Löschkalk
1086855
1086855.EA 0 EUR
1086855.
Calciumhydroxid
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Molecular Weight: 74,09 g/mol
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675