Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
10870.14
10870.22
10870.14EA
130
EUR
10870.14
10870.22
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Purity: 99.998%
CAS No.: 10049-21-5
Molecular Formula: H2NaO4P.H2O
Formula Weight: 137.99 (119.98anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00149208
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Schmelzpunkt: 100 °C (-H₂O) Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 14,8660 |