Ammoniummetavanadat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumvanadiumtrioxid, Ammoniummonovanadat
10902.06
10902.14
10902.06EA
114
EUR
10902.06
10902.14
Ammoniummetavanadat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Ammonium metavanadate
Purity: 99.995%
CAS No.: 7803-55-6
Molecular Formula: NH4VO3
Formula Weight: 116.98
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,568
UN No.: 2859
MDL No.: MFCD00011430
Formel:
NH₄VO₃ Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung) Dichte: 2,33 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011430 CAS-Nummer: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 UN: 2859 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,568 |