Holmium(III)oxid ≥99,995% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Holmiumoxid, Diholmiumtrioxid

10910.14
10910.14EA 684 EUR
10910.14
Holmium(III)oxid ≥99,995% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmium(III)oxid

Purity: 99.995% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Odour: Odourless Melting Point: 2360° Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053

Formel: Ho₂O₃
Molecular Weight: 377,86 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2360 °C
Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR