Terbium(III,IV)oxid ≥99,998% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
10917.03 10917.06 10917.14 10917.22
10917.03EA 81.7 EUR
10917.03 10917.06 10917.14 10917.22
Terbium(III,IV)oxid ≥99,998% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III,IV)oxid
Purity: 99.998% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151
Formel: O₇Tb₄
Schmelzpunkt: 2340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083151
CAS-Nummer: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157