Calciumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
10923.18
10923.30
10923.A1
10923.18EA
70.6
EUR
10923.18
10923.30
10923.A1
Calciumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Calcium oxide
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Formel:
CaO Siedepunkt: 2850 °C Schmelzpunkt: 2572 °C Dichte: 3,37 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010911 CAS-Nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Merck Index: 14,1686 |