Eisen 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10936.G1
10936.G5
10936.G1EA
183
EUR
10936.G1
10936.G5
Eisen 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Iron
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈1.5g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molecular Weight: 55.85 g/mol Siedepunkt: 3000 Schmelzpunkt: 1535 Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |