Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10937.G1
10937.G5
10937.G9
10937.G1EA
117
EUR
10937.G1
10937.G5
10937.G9
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iron
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.39g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Molecular Weight: 55.85 g/mol Siedepunkt: 3000 Schmelzpunkt: 1535 Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |