Eisen ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10938.G6
10938.H2
10938.G6EA
290
EUR
10938.G6
10938.H2
Eisen ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Iron
Purity: 99.998%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.06g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1535 °C Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |