Salpetersäure 65 - 70% ≥99,9999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 121°
Merck Reference: 14,6577
UN No.: 2031
MDL No.: MFCD00011349
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 121 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1,41 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 14,6577 |