Zinn ≥99,995% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11013.04
11013.09
11013.18
11013.30
11013.04EA
39.3
EUR
11013.04
11013.09
11013.18
11013.30
Zinn ≥99,995% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Zinn
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-31-5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |