Diacetyl, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 47.6 EUR
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetyl, Supelco®
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008756
CAS-Nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR