VWR® Q Path® Stick on (Zellkleber) für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
11047600.EA
189
EUR
11047600.
VWR® Q Path® Stick on (Zellkleber) für die Mikroskopie
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Kleber zur besseren Haftung histologischer Schnitte auf Objektträgern. Alternative zu Albumin-Glycerin.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten