Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aurum
11063.BP
11063.BS
11063.C0
11063.BPEA
0
EUR
11063.BP
11063.BS
11063.C0
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Gold
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈29.71g/m
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molecular Weight: 196.97 g/mol Siedepunkt: 2800 Schmelzpunkt: 1063 Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |