Vanadium(V)oxid ≥99,6%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

11094.22 11094.36 11094.09
11094.22EA 57.1 EUR
11094.22 11094.36 11094.09
Vanadium(V)oxid ≥99,6%
Vanadium(V)oxid

Purity: 99.6% min CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: -10 Mesh Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457

Formel: O₅V₂
Siedepunkt: 1750 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 3,357
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011457
CAS-Nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9921

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR