Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Teller, geglüht, Dicke 3.2 mm (0.13 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

11099.FI
11099.FIEA 475 EUR
11099.FI
Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Teller, geglüht, Dicke 3.2 mm (0.13 in)
Vanadium

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈48.9g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453

Formel: V
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR