Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, Fusion™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1011282 1011281
111-0115EA 170 EUR
111-0115 111-0084
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, Fusion™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Fusion™ Gehörschutzstöpsel sind einfach in der Handhabung und bestens für ganztägiges Tragen geeignet.
  • Patentiertes Design aus zwei Materialien bietet hohen Tragekomfort
  • Zwei verschiedene Größen für optimalen Sitz
  • Mit abnehmbaren Bändern
SNR: 28 dB
EN 352-2
Standards: EN 352-2