Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1011624 1011623 1011933
111-0134EA 91.1 EUR
111-0134 111-0133 111-0252
Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Gesichtsschutz
Dieser innovative Gesichtsschutz schützt, auch in Kombination mit Schutzbrillen oder Atemschutz, vor extremen mechanischen Gefahren.
  • Mit erweitertem Schutz für Oberkopf und Kinn
  • Einrastender Kopfhalterungsmechanismus für zusätzliche Sicherheit
  • Besonders weiche Polsterung mit waschbarem bzw. austauschbarem Schweißband
  • Viele Einstellmöglichkeiten für höchsten Komfort
Gewicht: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Standards: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable