Schutzbrillen, Solis
Lieferant: Bollé Safety
SOLIFLASH
111-0156EA 0 EUR
111-0156
Schutzbrillen, Solis
Schutzbrillen
Die Brillen der SOLIS-Serie bieten ein Rund-um-Design mit den Vorzügen der modernen Materialentwicklung
  • Rutschfeste TIPGRIP-Bügel
  • Rutschfester Nasenbügel
  • Integrierte Seitenschutzschilde
  • Polarisierte Beschichtung
Gewicht: 25 g
Standards: EN 166, EN 172
Lieferumfang: Beutel aus Mikrofaser im Lieferumfang enthalten.