Vollsichtbrillen, Attack
Lieferant: Bollé Safety
ATPSI
111-0313EA 0 EUR
111-0313
Vollsichtbrillen, Attack
Vollsichtbrillen
Die Vollsichtbrille mit Panorama-Sichtscheibe und kratzfester Beschichtung auf beiden Seiten bietet Schutz gegen mechanische Einwirkung, Chemikalienspritzer, Staub, Gas, flüssiges Metall und Flüssigaerosole.
  • Gepolsterter Rahmen für maximalen Komfort und Schutz
  • Mit breitem, individuell einstellbarem Kopfband
  • Aufgrund der Aussparungen an den Seiten besonders für Brillenträger geeignet
  • Zum Tragen mit bestimmten Halbmasken geeignet
Gewicht: 95 g
EN 166, EN 170
Standards: EN 166, EN 170.