Schutzbrillen, Bandido
Lieferant: Bollé Safety
BANCI
111-0319EA 0 EUR
111-0319
Schutzbrillen, Bandido
Schutzbrillen
Widerstandsfähige Schutzbrille im modernen Design.
  • Rundum-Schutz
  • Integrierte Seitenschutzschilde
  • ESP-Beschichtung der Linsen verringert die Reflektion und die negativen Auswirkungen von Blaulicht (nur ESP-Modell)
Gewicht: 28 g
EN 166, (EN 169, EN 170, EN 172)
Standards: EN 166, (EN 169, EN 170, EN 172)