Vollmasken, X-plore® 5500
Lieferant: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 152 EUR
111-0417 111-0408
Vollmasken, X-plore® 5500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten die X-plore® 5500 Vollmasken eine optimale Lösung, z.B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. Der doppelte Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie bietet sicheren Schutz und dichten Sitz für die verschiedensten Gesichtsformen. Die großflächige Sichtscheibe ist in zwei Materialien erhältlich: Polycarbonat oder Triplex (sehr kratzfest und besonders chemikalienbeständig).
  • Seitliche, flache Positionierung der Filter sorgt für ein ungestörtes Sichtfeld und eine gute Gewichtsverteilung bei hervorragender Bewegungsfreiheit
  • Zwei Bajonettverschlüsse für einfaches und sicheres Anbringen der Filter
  • Weites, großes Sichtfeld mit sehr guter Sichtqualität und hoher chemischer, thermischer und mechanischer Beständigkeit
  • 5-Punkt Bänderung gewährleistet ein schnelles und einfaches Anlegen ohne Einklemmen der Haare
Gewicht: 540 g
Standards: EN 136
Bitte beachten * Einheitsgröße.