Bajonettfilter für Halb- und Vollmasken, X-plore® 3300/3500 und X-plore® 5500
Lieferant: Dräger
6738001 6738002 6738011 6738353 6738354 6738391 6738875
111-0428EA 29.4 EUR
111-0428 111-0427 111-0423 111-0422 111-0421 111-0418 111-0911
Bajonettfilter für Halb- und Vollmasken, X-plore® 3300/3500 und X-plore® 5500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Die X-plore® Zweifilter-Serie mit Bajonettanschluss kombiniert in idealer Weise Praxistauglichkeit und Komfort miteinander. Die Filter sind passend für Halbmasken Dräger X-plore® 3300/3500 und Vollmasken X-plore® 5500.
  • Weiße Partikelfilter für einfache Identifizierung
  • Hohe Anwendersicherheit, da sie auch unter Visieren getragen werden können
  • Kennzeichnung 'R': Zugelassen zur Wiederverwendung (mehr als eine Schicht)
  • Robuste Filter mit blauem ABS-Kunststoffgehäuse und sicherem Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt
EN 14387/2000/A1:2006
Standards: EN 14387/2000/A1:2006