Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP3, 8833
Lieferant: 3M
8833
111-0451EA 132 EUR
111-0451
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP3, 8833
Respirators Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Das robuste Schalen- und Muscheldesign der Maske passt sich den meisten Gesichtsformen und -größen gut an und behält seine Form während der Verwendung bei. Die konvexe Form, der Nasenbügel und die doppelte Bebänderung sorgen für die ausgezeichnete Passform.
  • Das Cool Flow Ausatemventil reduziert den Hitzestau unter der Maske und bietet damit komfortablen Schutz insbesondere bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
  • Die weiche Gesichtsabdichtung passt sich der Gesichtsform an und erhöht den Tragekomfort
  • Zuverlässiger und wirksamer Schutz gegen feine Partikel
  • Bequemes, leichtes Design mit erhöhtem Atemkomfort
  • Farbcodierte, rote Bebänderung zur Kennzeichnung der Schutzstufe FFP3
Standards: EN 149:2001 FFP3, Maximaler Verwendungsgrad: Zugewiesener Schutzfaktor: 20×WEL (Nennschutzfaktor 50×WEL).
Bitte beachten * Einheitsgröße