Schutzbrille, Muria
Lieferant: DELTA PLUS
MURIA1VD
111-0905EA 6.5 EUR
111-0905
Schutzbrille, Muria
Vollsichtbrillen
Diese Brille hat einen transparenten PVC-Rahmen und PC-Gläser zum Schutz gegen Einschläge mit mittlerer Energie (Einschlag 120 m/s), während Schleifarbeiten.
  • Gewebtes Elastikband
  • Direkte Belüftung
  • Weicher PVC-Nasensteg
Gewicht: 60 g
Standards: Zertifiziert gemäß EN 166 1 BT / BT.