Schutzhelm, Granite Wind

Lieferant: DELTA PLUS
GRAWIJAFL
111-0928EA 63.7 EUR
111-0928
Schutzhelm, Granite Wind
Schutzhelme Schutzhelme
Belüfteter Bauhelm aus ABS im Design eines Kletterhelms. Gute Sichtbarkeit durch gelbe Leuchtfarbe.

  • Ohne Schirm für bessere vertikale Sicht
  • Innovative Textil-Innenausstattung und Thermoform-Futter
  • Einstellbares Drehsystem für einfaches Festziehen
  • Kinnband mit drei Befestigungspunkten

Größe: 530 bis 630 mm

Gewicht: 355 g

EN 397

Standards: EN 397
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR