VWR® Dublin, Schutzbrille
Lieferant: VWR Collection
111-0929EA 10.3 EUR
111-0929
VWR® Dublin, Schutzbrille
Schutzbrillen
Leichte Schutzbrille mit transparenter Polycarbonat-Scheibe.
  • Anti-scratch/anti-fog coating
  • Moulded brow guard
  • Soft nose pad
  • Soft rubber temple pads
Gewicht: 25,5 g
EN 166, EN 170; 1 FT
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)