VWR® Vienna, Schutzbrille
Lieferant: VWR Collection
111-0931EA 10 EUR
111-0931
VWR® Vienna, Schutzbrille
Schutzbrillen
Leichte Schutzbrille mit transparenter Polycarbonat-Scheibe.
  • Kratzfeste und beschlaghemmende Beschichtung der Scheibe
  • Gegossener Brauenschutz
  • Pantoskopische Scheibe ist im Winkel verstellbar
  • Einstellbare Bügellänge zur optimalen Anpassung an die jeweilige Gesichtsform
Gewicht: 26 g
EN 166, EN 170; 1 FT
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas).