VWR® Oslo, Schutzbrillen
Lieferant: VWR Collection
111-0932EA 6.2 EUR
111-0932
VWR® Oslo, Schutzbrillen
Schutzbrillen
Rundum-Augenschutz aus transparentem Polycarbonat mit indirekter Belüftung.
  • Kratzfeste und beschlaghemmende Beschichtung der Scheibe
  • Gegossener Brauenschutz
  • Integrierter Seitenschutz
  • Einstellbare Bügellänge
Gewicht: 35 g
EN 166, EN 170; 1 FT
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)