Schutzbrillen, Rush
Lieferant: Bollé Safety
RUSHDPI RUSHPSF RUSHPSI
111-0957EA 14.3 EUR
111-0957 111-0956 111-0955
Schutzbrillen, Rush
Schutzbrillen
Das leichte RUSH Modell mit Panoramasicht bietet perfekte optische Qualität, maximalen Tragekomfort und ein modernes Design.
  • Verstärkter Schutz an der Oberseite
  • Verstellbarer, rutschfester Nasensteg
  • Rutschfeste Bügel
Erhältlich mit Twilight-Technologie: ESP mit doppelter beschlaghemmender Beschichtung (auf beiden Seiten der Scheibe) zur Vermeidung von Beschlag in den anspruchsvollsten Umgebungen. Bei Verwendung in schlechten Lichtverhältnissen bietet es einen verbesserten Kontrast. Die geringe Lichtdurchlässigkeit eignet sich ideal für Arbeiten imMore Product Information