Vollsichtbrille, Blast
Lieferant: Bollé Safety
BLAPSI
111-0983EA 0 EUR
111-0983
Vollsichtbrille, Blast
Vollsichtbrillen
Diese Vollsichtbrillen bieten ein hervorragendes Sichtfeld, passen über Korrekturbrillen und können mit Atemschutz-Halbmasken getragen werden. Sie bieten unübertroffenen Komfort und grundlegendes modulares Design. In Kombination mit dem Zubehörvisier kann dieses Modell als Gesichtsschutz getragen werden.
  • Ableittrichter für Flüssigkeiten
  • Gelenkscharnier mit verstellbarem Riemen
  • Erhältlich mit oder ohne Schaum, belüftet oder versiegelt, mit PC- oder Acetatlinse
Gewicht: 113 g
Standards: EN 166