Schutzbrillen, Hustler
Lieferant: Bollé Safety
HUSTFLASH
111-1004EA 75.3 EUR
111-1004
Schutzbrillen, Hustler
Schutzbrillen
Diese sportliche, ultraumschließende Schutzbrille vereint Komfort, Schutz und Design perfekt. Erhältlich in den polarisierten Versionen Smoke und Blue Flash.
  • Seitenschutz
  • Rutschfester Nasensteg
  • Kratzfeste und beschlagfreie Beschichtungen
  • Rutschfeste Bügel
Gewicht: 25 g
Standards: EN 160, EN 170, EN 172