Gesichtsschutzschild, Sphere
Lieferant: Bollé Safety
SPHERPI
111-1024EA 31.4 EUR
111-1024
Gesichtsschutzschild, Sphere
Gesichtsschutz
Dieser Gesichtsschutz mit PC-Scheibe bietet Schutz vor elektrischen Kurzschluss-Lichtbögen.
  • 180° field of vision
  • Easy to fit due to height- and width-adjustable headgear and headband
  • Face shield adapts to all head shapes for all uses
Gewicht: 355 g
Standards: EN 166.