Autoklavband Testpakete, Bowie und Dick, Comply™, 3M™
Lieferant: 3M MEDICAL
M1300
111-1033EA 372 EUR
111-1033
Autoklavband Testpakete, Bowie und Dick, Comply™, 3M™
Sterilisationsindikatoren
Der Bowie und Dick Test muss täglich in einer leeren Kammer durchgeführt werden, er zeigt an, ob eine geeignete Dampfdurchdringung erreicht wurde.
  • Ermöglicht die Einhaltung der Anforderungen des Department of Health (HTM 01-05), die verlangen, dass Zahnärzte täglich einen Bowie-Dick-Test bei Vakuumsterilisatoren durchführen
  • Mit einem Rundum-sorglos-Testpaket können Sie nachweisen, dass Ihr Sterilisator ordnungsgemäß funktioniert
  • Zeitersparnis – sichtbarer Farbwechsel ermöglicht eine einfache Interpretation und Verwendung
  • Exakt, konsistent, zuverlässig und reproduzierbar
  • Weniger Lagerplatzbedarf - kompakt, Einwegprodukt
  • Kosteneinsparungen – Papier kann für Notizen wiederverwendet werden
  • Irreversibel, für sichere Lagerung und Traceability
  • Eine Packung mit 20 Blättern ist erst nach einem Monat aufgebraucht - spart Zeit beim Bestellen
Unterstützt Sie dabei, die vom Gesundheitsamt vorgegebenen Richtlinien bzgl. Sterilisation im zahntechnischen Bereich einzuhalten (HTM 01-05.) Der Comply Bowie und Dick Test wurde zur Erkennung von Luftaustritten, unzureichender Entlüftung und Dampfdurchdringungen in Vacuum-Dampfsterilisatoren entwickelt.