Schutzhelme, 1125
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S03EWF S03EGF S03EHVOA S03EHVYA S03EOA S03EOF S03ERA S03EWA S03EBA S03EYF S03ERF S03EGA S03EBF S03BA S03GA S03OA S03RA S03WA S03YA
111-1520EA 13.53 EUR
111-1520 111-1515 111-1516 111-1517 111-1297 111-1518 111-1298 111-1299 111-1294 111-1521 111-1519 111-1295 111-1514 111-1260 111-1301 111-1303 111-1304 111-1305 111-1306
Schutzhelme, 1125
Schutzhelme Schutzhelme
Stoßfester Schutzhelm mit Helmschale aus HD-Polyethylen (HDPE). Für das Baugewerbe geeignet.
  • Mit Sechs-Punkt-Innenausstattung aus Terylene
  • Stirnschweißband aus Nylon-Velours
  • Gehörschutz, Gesichtsschutzschirm und Kinnriemen als Zubehör erhältlich
Größe: 510 bis 630 mm.
Gewicht: 375 g.
EN 397
Standards: EN 397 (unbelüftetes Modell); Elektrischer Widerstand und geschmolzenes Metall nur bei unbelüfteten Modellen.