Sicherheitshelme mit UV-Anzeige, Peltor™ G3000
Lieferant: 3M
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 45.8 EUR
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Sicherheitshelme mit UV-Anzeige, Peltor™ G3000
Schutzhelme Schutzhelme
Der G3000 Helm besteht aus UV-stabilisiertem ABS und wurde in enger Zusammenarbeit mit Forst-, Industrie- und Bauarbeitern entwickelt. Er ist für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hohen Anforderungen an effektiven Schutz, hervorragende Belüftung und maximales Sichtfeld konzipiert.
  • Peltor™ Uvicator™ Sensorscheibe zeigt an, wann der Helm ersetzt werden muss
  • Das sanft abgerundete Design verhindert, dass Helmteile beispielsweise an Ästen hängen bleiben
  • Innenausstattung lässt sich um 180° drehen, sodass der Helm bei Arbeiten auf engem Raum mit dem Schirm im
More Product Information