Schutzhelme, Vulcan

Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S22YA
111-1523EA 0 EUR
111-1523
Schutzhelme, Vulcan
Schutzhelme Schutzhelme
Hitzebeständiger duroplastischer Helm aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Ideal zur Anwendung in Heißbetrieben.

  • Mit Sechs-Punkt-Innenausstattung aus Terylene
  • Stirnschweißband aus Nylon-Velours
  • Temperaturbeständig bis 200 °C
  • Gehörschutz, Gesichtsschutzschirm und Kinnriemen als Zubehör erhältlich

Größe: 510 bis 630 mm

Gewicht: 375 g

EN 397, 440 V, −30 °C, LD, MM

Standards: EN 397, 440 V, –30 °C, seitliche Verformung (LD), geschmolzenes Metall (MM)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR