Hygienemaske, 1100
Lieferant: KLEIN ERWIN
211100
111-1550EA 73.8 EUR
111-1550
Hygienemaske, 1100
Masken Hygiene-Masken
Diese vorgeformte Hygienemaske aus einem Stück bietet einfachen Schutz vor groben Staubpartikeln.
  • Außergewöhnlich leicht
  • Mit Metallnasenbügel
  • Hoher Tragekomfort
Sie eignet sich nicht als Atemschutz.
Standards: DIN EN 149