Schutzbrillen, SecureFit™ 200
Lieferant: 3M
SF202AF SF201AF SF203AF
111-1593EA 12.2 EUR
111-1593 111-1592 111-1594
Schutzbrillen, SecureFit™ 200
Schutzbrillen
Elegantes und schlankes Design mit der proprietären 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, die den Bügeldruck über das Ohr verteilt und so den Tragekomfort erhöht, ohne den sicheren Sitz bei unterschiedlichen Trägern zu beeinträchtigen.
  • Die 3M Druckverteilungstechnologie ermöglicht es den Bügeln, sich von selbst an jede Kopfgröße anzupassen
  • Dank der Eigenschaft, sich individuell anzupassen, ist es nicht mehr notwendig, verschiedene Gestellgrößen am Arbeitsplatz vorrätig zu haben
  • Das sichere, enge Anliegen verhindert das Verrutschen der Brille selbst bei Bewegungen des Trägers
Gewicht: 18 g
Standards: EN 166.