Reinraum-Schutzbrille, autoklavierbar, uvex super fit CR
Lieferant: UVEX
9178.500
111-1598EA 16 EUR
111-1598
Reinraum-Schutzbrille, autoklavierbar, uvex super fit CR
Schutzbrillen
Dieser autoklavierbare Augenschutz mit durchgehender Scheibe bietet maximale Funktionalität, höchsten Tragekomfort und ein innovatives Design. Er ist kombinierbar mit anderer PSA (z. B. OP-Masken).
  • Extrem leichte, autoklavierbare Schutzbrille mit innenseitigem Anti-Fog-Effekt
  • Mindestens 10 mal autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Allergie- und schadstofffreie Materialien
  • Ultradünne Wrap-around-Scheibe bietet gute Abdeckung im Augenbrauen- und Wangenbereich
  • XST-Bügel für mehr Komfort und weniger Druckstellen
Ideal für den Einsatz in Reinräumen sowie für die Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie.
Gewicht: 21 g
Standards: EN 166, 1