Reinraum-Überbrille, autoklavierbar, uvex super f OTG CR
Lieferant: UVEX
9169.500
111-1599EA 49.7 EUR
111-1599
Reinraum-Überbrille, autoklavierbar, uvex super f OTG CR
Schutzbrillen
Dieser autoklavierbare Augenschutz bietet maximale Funktionalität, höchsten Tragekomfort und ein innovatives Design. Er passt über die meisten Korrektionsbrillen.
  • Extrem leichte, autoklavierbare Schutzbrille mit innenseitigem Anti-Fog-Effekt
  • Mindestens 10 mal autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Allergie- und schadstofffreie Materialien
  • Scheibeninklination von 11° gewährleistet gute Sicht nach unten und bietet dem Träger Sicherheit vor Stolperunfällen
  • Modernste Scheibentechnologie und hochflexible weiche Bügelenden
Ideal für den Einsatz in Reinräumen sowie für die Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie.
Gewicht: 37 g
Standards: EN 166, optische Güteklasse 1