Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Ultrafit™ X
Lieferant: 3M
UF01014
111-1629EA 248 EUR
111-1629
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, E-A-R™ Ultrafit™ X
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Gehörschutzstöpsel mit Kabel aus einer patentierten Polymerformulierung, die bequeme dreifach geflanschte Spitze dieser Gehörschutzstöpsel bietet eine hervorragende Dämpfung von 35 dB SNR, eine der höchsten unter den vorgeformten Gehörschutzstöpseln. Die Ohrstöpsel sind bereits vorgeformt, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
  • Drei Lamellen sorgen für eine perfekte Passform der Gehörschutzstöpsel: keine Größenanpassung erforderlich
  • Passen sich den meisten Gehörgängen bequem an und bieten eine hohe Dämpfung
  • Feuchtebeständig und kompatibel mit anderer PSA
  • Waschbar und wiederverwendbar
SNR: 35 dB
Standards: EN 352-2