Vollsichtbrillen, uvex u-sonic
Lieferant: UVEX
9308.245
111-1706EA 37.5 EUR
111-1706
Vollsichtbrillen, uvex u-sonic
Vollsichtbrillen
Durch ihr ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente passt sich die uvex u-sonic perfekt jeder Gesichtsform an – ihr leichtes Gewicht und der geringe Anpressdruck machen das Tragen besonders angenehm.
  • Aus harten und weichen Komponenten, die sich an das Gesicht des Trägers anpassen und für eine weiche und effektive Abdichtung um die Augen herum sorgen
  • Voll einstellbares, hochwertiges Kopfband für eine druckfreie Passform
  • Kann mit einem Korrektionseinsatz getragen werden
  • Kompakte Größe und weiche Materialien für Kompatibilität mit Atemschutzmasken und anderen Teilen der PSA
  • Innenseitiges innovatives Belüftungssystem für höheren Tragekomfort
  • Große Panoramascheibe ist wechselbar
Kann mit einer Vorsatzscheibe verwendet werden. Die integrierte Magnettechnologie ermöglicht einen schnellen Austausch der Vorsatzscheibe.
Gewicht: 69 g
Standards: EN 166, EN 170, EN 172