Schutzbrille, IRI-s
Lieferant: Bollé Safety
IRIPSI IRIDPSI2.5 IRIPSF IRIDPSI1.5 IRIDPSI3 IRIDPSI2
111-1751EA 16.4 EUR
111-1751 111-1756 111-1750 111-1753 111-1755 111-1754
Schutzbrille, IRI-s
Schutzbrillen
Diese universellen Schutzbrillen sind ultramodular und passen sich dank des B-Flex Nasenstegs mit Formgedächtnis jedem Träger an.
  • Rutschfeste, ergonomische Drehbügel
  • Der weiche B-Flex Nasensteg passt sich vollständig an und sitzt dank Formgedächtnismaterial perfekt auf jeder Nase
  • Antibeschlag-Beschichtung (auf beiden Seiten der Gläser) verhindert das Beschlagen unter schwierigsten Bedingungen
  • Auch mit Sehstärkengläsern erhältlich
  • Mit oder ohne Lesebereich erhältlich (nur ungetönt)
Gewicht: 27 g
Standards: EN 166, EN 170