VWR®, Vollsichtbrille, Kingston
Lieferant: VWR Collection
111-1841EA 13.3 EUR
111-1841
VWR®, Vollsichtbrille, Kingston
Vollsichtbrillen
Moderne Vollsichtbrille, die speziell für schmale Gesichtsformen konzipiert wurde. Sie besteht aus einer PC-Scheibe, einem PVC-Rahmen und einem Polyester/Gummi-Kopfband und ermöglicht einen exzellenten Rundumblick.
  • Hoher Komfort und maximaler Schutz
  • Indirekte Belüftung für beschlagfreie Sicht
  • Durchscheinend blauer Rahmen verhindert Lichtreflexionen
Standards: Gemäß: ISO 166:2001. Rahmen: EN166 3 4 BT CE. Glas: VWR® 1 BT.