VWR®, Schutzbrillen, Amsterdam
Lieferant: VWR Collection
111-1843EA 11 EUR
111-1843
VWR®, Schutzbrillen, Amsterdam
Schutzbrillen
Rundum-Augenschutz, der Design, Passform und Funktion kombiniert.
  • Extrem leicht
  • Pantaskopische Scheibe ist im Winkel verstellbar
  • Weiche Bügelenden aus Gummi für zusätzlichen Komfort
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (Rahmen); VWR® 2C-1,2 1 FT (Glas)