VWR®, Schutzbrillen, Prag
Lieferant: VWR Collection
111-1846EA 13.1 EUR
111-1846
VWR®, Schutzbrillen, Prag
Schutzbrillen
Diese ökonomische und kompakte Überbrille kann über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden.
  • Pantoskopische Scheibe ist im Winkel verstellbar
  • Einstellbare Bügellänge
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)