Visier zur Helmbefestigung, uvex 9790
Lieferant: UVEX
9924.010
111-1883EA 9.7 EUR
111-1883
Visier zur Helmbefestigung, uvex 9790
Gesichtsschutz
Dieses Helmvisier aus robustem Polycarbonat schützt vor den Auswirkungen von elektrischen Lichtbögen. Es ist kompatibel mit uvex Schutzhelmen und dem uvex 2H, uvex 3H und uvex 3200H Gehörschutz mit Helmmontage.
Bestellinformation: Das Visier wird ohne Helm, Gehörschutz und Klammer geliefert. Alle Teile können separat bestellt werden.
Bitte beachten Sie: Für die Helm- und Visierkombination ohne Helm-Gehörschutz ist ein zusätzlicher Adapter (Best.- Nr. UVEX9924.010) erforderlich.