Partikelfilter, PlexTec P3
Lieferant: M S A
10094376
111-1916EA 275 EUR
111-1916
Partikelfilter, PlexTec P3
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Dieser Partikelfilter ist für die Advantage 410 Halbmaske sowie für die Halbmasken Advantage 3100, Ultra Elite, 3S Basis Plus und 3S geeignet. Mit Rundgewinde (EN 148-1).