Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Lieferant: 3M
TR619E TR602E TR6130E TR6600 TR-6580E TR-6710E TR-6310E TR-6110E TR-6820E
111-2220EA 2720 EUR
111-2220 111-2218 111-2219 111-2222 111-2129 111-2550 MMMATR-6310E MMMATR-6110E 111-2130
Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Gebläseeinheit Versaflo™ Turbo TR-600 ist ein am Gürtel befestigtes Luftreinigungsgerät. In Kombination mit einem der durch 3M zugelassenen Kopfteile bildet es ein Gebläse-Atemschutzsystem gegen Partikel, unangenehme Gerüche (wo zutreffend) sowie Gase und Dämpfe.
  • Drei frei wählbare Durchflussmengen für maximalen Komfort
  • Kontrollierter Luftstrom sorgt für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung
  • Display zeigt den Batterieladestatus an
  • Turbo muss nicht vom Benutzer kalibriert werden
  • Akustischer, optischer und vibrierender Alarm falls der Batteriestand und/oder der Luftstrom niedrig ist
  • Problemloser, intuitiver und einfacher Zwei-Knopf-Betrieb
  • Leichter Lithium-Ionenakku mit LED zur Anzeige des Ladestatus
  • Geeignet für Dekontaminationsduschen (IP 54), wenn Filterdeckel verwendet werden, sowie kurzzeitig tauchfähig (IP 67) bei angebrachten Reinigungsstopfen
TR-600 kann mit den folgenden 3M Helmen verwendet werden: S-Series, M-Series, HT-622/HT-629/HT-639, HT-707/HT-748/HT-749 und SG9100 Air und SG9100 FX Air.
Standards: EN 12941 (Klasse TH2 oder TH3 je nach Kopfteil)
Bestellinformation: Gebläsesystemeinheit TR-602E, mit Luftstromindikator (TR-971) und Funkensperre (TR-662 x2). Enthält keinen Filter, Gurt, Batterie oder Ladegerät. Diese Teile müssen separat bestellt werden.
Das Starter-Kit TR-619E umfasst die Einheit TR-602E Turbo, A2P Filter, Filterabdeckung, Vorfilter (x10), Funkenfänger (x2), leicht zu reinigender Gürtel, Hochleistungsakku, Einzelakkuladestation, in der Länge verstellbarer Atemschlauch BT-20 und Luftstromanzeige.